Läs mer
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green mastermix för qPCR
Produktkod. 15320929 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15320929 1 mL 1ml
15350929 5 mL 5ml
15360929 50 mL 50ml
15310939 10 x 5 mL Paket med 10
15330939 5 x 1 mL Paket med 5
15340939 10 x 1 mL Paket med 10
15380929 2 x 5 mL Paket med 2
15390929 5 x 5 mL Paket med 5
15366158 2 x 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15320929 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A25741
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förformulerad, optimerad, universell 2X mastermix för PCR-arbetsflöden i realtid.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix är en förformulerad, optimerad, universell 2X master mix för realtids PCR-arbetsflöden. I kombination med användartillhandahållna primerset och mall PowerUp™ SYBR™ Green är Master Mix utformad för att förstärka mål för noggrann genuttrycksanalys.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix-funktioner inkluderar:
  • En dubbel varmstartsmekanism för utmärkt specificitet
  • Mycket reproducerbara CT över ett brett dynamiskt område
  • Inkludering av UDG för att förhindra överföringskontamination
  • Stabilitet av förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar
  • Kompatibilitet med de flesta qPCR-instrument i realtid
Exceptionell specificitet med dubbel varmstartmekanism
Specificitet är avgörande för att erhålla högkvalitativ data i SYBR™ Green-reaktioner och kan förbättras genom kontroll av Taq DNA-polymeraset vid lägre temperaturer innan strikt primerbindning. PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix använder Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasenzymet som kombinerar två unika hetstartsmekanismer för att hjälpa till att kontrollera dess aktivitet och förhindra oönskad tidig aktivitet av polymeraset vid låga temperaturer. I ett experiment som utvärderade 24 olika primeruppsättningar PowerUp™ SYBR™ genererade Green Master Mix enkelsmältkurvor 100 % av gångerna, vilket är förenligt med mycket specifik förstärkning.
Snäv reproducerbarhet i CT:er över ett brett dynamiskt omfång
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix visar utmärkt reproducerbarhet över ett brett dynamiskt omfång för en mängd testade mål (se figur). Dessutom ger denna mastermix effektiv amplifiering över 6 loggar av ingående prov. Till skillnad från konkurrerande blandningar som kan uppvisa hämning vid höga cDNA-ingångar och låga korrelationskoefficienter över ett dynamiskt intervallexperiment, PowerUp™ SYBR™ bibehålls Green Master Mix-effektiviteten över hela dynamiska omfånget för att bidra till maximal tillit till datakvalitet (se figur).
UDG ingår för kontroll av överförd kontaminering
Inkluderingen av uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix möjliggör nedbrytning av tidigare amplifierade PCR-produkter, vilket hjälper till att förhindra kontaminering av efterföljande qPCR-reaktioner och eventuella falska positiva.
Stabilitet hos förmonterade reaktioner
Den strikta kontrollen av Dual-Lock™ Taq DNA-polymeraset i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix möjliggör att reaktioner kan monteras upp till 72 timmar före cykling utan att påverka data (se figur). Denna konsekvens ger användare förtroende och flexibilitet i användningen av PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix i många arbetsflödesscenarier¹.
Bred instrumentkompatibilitet
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan användas i antingen standard- eller snabbcykelläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrument². Den är också kompatibel med IQ 5 och CFX96™ // CFX384™ system, Roche LightCycler™ LC480 och Stratagene™ MX3005P™ system. ™ Bio-Rad För optimala resultat är rekommenderade primerkoncentrationer 300 –800 nM.
¹Pre-PCR-stabiliteten påverkas inte bara av mastermixen, utan också av målet som analyseras. För maximal säkerhet bör forskare bekräfta stabilitetsprofiler för sina specifika mål.
² För optimal prestanda rekommenderas standardcykling med Applied Biosystems™ 7900-systemet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X-blandningen innehåller SYBR grön färg, Dual-Lock Taq DNA-polymeras, dNTP:er med dUTP/dTTP-blandning, värme-labilt UDG, ROX passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 1 x 1 ml rör, tillräckligt för 100 20-L μ reaktioner (10 μl Master Mix per reaktion).
Förvara på 28 – °C i mörkret.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Polymeras Dual-Lock Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System, Applied Biosystems AmpQuest 96
Multiplexförmåga Enkelplex
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje PowerUP, SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 100 reaktioner av 20μ L
Målspecificitet cDNA eller endast gDNA
För användning med (applikation) Genuttryck
Termostabilitet 72 timmar, Assembler Reaction
Antal reaktioner 100 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 1 mL
Inkluderar DUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Intermediär