Läs mer
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green mastermix för qPCR
Produktkod. 15360929 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15360929 50 mL 50ml
15320929 1 mL 1ml
15350929 5 mL 5ml
15310939 10 x 5 mL Paket med 10
15330939 5 x 1 mL Paket med 5
15340939 10 x 1 mL Paket med 10
15380929 2 x 5 mL Paket med 2
15390929 5 x 5 mL Paket med 5
15366158 2 x 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15360929 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A25743
Edge
Förformulerad, optimerad, universell 2X mastermix för PCR-arbetsflöden i realtid.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix är en förformulerad, optimerad, universell 2X master mix för realtids PCR-arbetsflöden. I kombination med användartillhandahållna primer-set och mall PowerUp™ SYBR™ är Green Master Mix utformad för att förstärka mål för noggrann genuttrycksanalys.
  • En dubbel varmstartsmekanism för utmärkt specificitet
  • Mycket reproducerbara CT över ett brett dynamiskt område
  • Inkludering av UDG för att förhindra överföringskontamination
  • Stabilitet av förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar
  • Kompatibilitet med de flesta qPCR-instrument i realtid
Exceptionell specificitet med dubbel varmstartmekanism:
  • Specificitet är avgörande för att få högkvalitativa data i SYBR™ Green-reaktioner och kan förbättras genom kontroll av Taq DNA-polymeraset vid lägre temperaturer innan stringent primerbindning
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix använder Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasenzymet som kombinerar två unika varmstarts-mekanismer för att hjälpa till att kontrollera dess aktivitet och för att förhindra oönskad tidig aktivitet av polymeraset vid låga temperaturer.
  • I ett experiment som utvärderade 24 olika primeruppsättningar, PowerUp™ SYBR™ Green mastermix genererade enskilda smältkurvor 100 % av tiden, i överensstämmelse med mycket specifik amplifiering
Snäv reproducerbarhet i CT över ett brett dynamiskt område:
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix visar utmärkt reproducerbarhet över ett brett dynamiskt område för en mängd olika testade mål
  • Dessutom ger denna mastermix effektiv amplifiering över 6 loggar av ingående prov
  • Till skillnad från konkurrentblandningar som kan uppvisa hämning vid höga cDNA-ingångar och låga korrelationskoefficienter över ett dynamiskt intervallexperiment, bibehålls PowerUp™ SYBR™ Green mastermix-effektiviteten över hela det dynamiska området för att hjälpa till att leverera maximalt förtroende för datakvalitet
UDG ingår för kontroll av överföringskontamination:
  • Inkluderandet av uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green mastermix möjliggör nedbrytning av alla tidigare amplifierade PCR-produkter, vilket hjälper till att förhindra kontaminering av efterföljande qPCR-reaktioner och möjliga falska positiva
Stabilitet av förmonterade reaktioner:
  • Den tighta kontrollen av Dual-Lock™ Taq DNA-polymeras i PowerUp™ SYBR™ Green mastermix gör att reaktioner kan monteras upp till 72 timmar före cykling utan att påverka data
  • Denna konsekvens tillåter användare att ha förtroende och flexibilitet i användningen av PowerUp™ SYBR™ Green mastermix över många arbetsflödesscenarier1
Bred instrumentkompatibilitet:
  • PowerUp™ SYBR™ Green mastermix kan användas i antingen standard- eller snabbcykelläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids PCR-instrument2
  • Den är också kompatibel med Bio-Rad IQ ™5 och CFX96™ /CFX384™ system, Roche LightCycler™ LC480 och Stratagene™ MX3005P™-system
  • För optimala resultat är rekommenderade primerkoncentrationer 300 till 800 nM
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X-blandningen innehåller SYBR Green-färgämne, Dual-Lock Taq DNA-polymeras, dNTP:er med dUTP/dTTP-blandning, värmelabil UDG, ROX-passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 1 x 50 ml tub, tillräckligt för 5000 20-μl reaktioner (10 μl mastermix per reaktion).
Förvara vid 2– 8 °C i mörker.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Polymeras Dual-Lock Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ , StepOnePlus™ , ViiA™ 7 System
Multiplexförmåga Single-plex
Passiv referensfärg ROX (Pre-mixed)
Produktlinje PowerUP , SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 50 mL
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 5000 reaktioner av 20 μl
Målspecificitet cDNA or gDNA only
För användning med (applikation) Genuttryck
Termostabilitet 72 hr., Assembled Reaction
Antal reaktioner 5000 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 50 mL
Inkluderar dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Medium