Läs mer
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green mastermix för qPCR
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescription
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix är en förformulerad, optimerad, universell 2X master mix för realtids PCR-arbetsflöden. I kombination med användartillhandahållna primerset och mall PowerUp™ SYBR™ Green är Master Mix utformad för att förstärka mål för noggrann genuttrycksanalys.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix-funktioner inkluderar:
- En dubbel varmstartsmekanism för utmärkt specificitet
- Mycket reproducerbara CT över ett brett dynamiskt område
- Inkludering av UDG för att förhindra överföringskontamination
- Stabilitet av förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar
- Kompatibilitet med de flesta qPCR-instrument i realtid
Exceptionell specificitet med dubbel varmstartmekanism
Specificitet är avgörande för att erhålla högkvalitativ data i SYBR™ Green-reaktioner och kan förbättras genom kontroll av Taq DNA-polymeraset vid lägre temperaturer innan strikt primerbindning. PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix använder Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasenzymet som kombinerar två unika hetstartsmekanismer för att hjälpa till att kontrollera dess aktivitet och förhindra oönskad tidig aktivitet av polymeraset vid låga temperaturer. I ett experiment som utvärderade 24 olika primeruppsättningar PowerUp™ SYBR™ genererade Green Master Mix enkelsmältkurvor 100 % av gångerna, vilket är förenligt med mycket specifik förstärkning.
Snäv reproducerbarhet i CT:er över ett brett dynamiskt omfång
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix visar utmärkt reproducerbarhet över ett brett dynamiskt omfång för en mängd testade mål (se figur). Dessutom ger denna mastermix effektiv amplifiering över 6 loggar av ingående prov. Till skillnad från konkurrerande blandningar som kan uppvisa hämning vid höga cDNA-ingångar och låga korrelationskoefficienter över ett dynamiskt intervallexperiment, PowerUp™ SYBR™ bibehålls Green Master Mix-effektiviteten över hela dynamiska omfånget för att bidra till maximal tillit till datakvalitet (se figur).
UDG ingår för kontroll av överförd kontaminering
Inkluderingen av uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix möjliggör nedbrytning av tidigare amplifierade PCR-produkter, vilket hjälper till att förhindra kontaminering av efterföljande qPCR-reaktioner och eventuella falska positiva.
Stabilitet hos förmonterade reaktioner
Den strikta kontrollen av Dual-Lock™ Taq DNA-polymeraset i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix möjliggör att reaktioner kan monteras upp till 72 timmar före cykling utan att påverka data (se figur). Denna konsekvens ger användare förtroende och flexibilitet i användningen av PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix i många arbetsflödesscenarier¹.
Bred instrumentkompatibilitet
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan användas i antingen standard- eller snabbcykelläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrument². Den är också kompatibel med IQ 5 och CFX96™ // CFX384™ system, Roche LightCycler™ LC480 och Stratagene™ MX3005P™ system. ™ Bio-Rad För optimala resultat är rekommenderade primerkoncentrationer 300 –800 nM.
¹Pre-PCR-stabiliteten påverkas inte bara av mastermixen, utan också av målet som analyseras. För maximal säkerhet bör forskare bekräfta stabilitetsprofiler för sina specifika mål.
² För optimal prestanda rekommenderas standardcykling med Applied Biosystems™ 7900-systemet.
Order Info
Leveransvillkor: Wet Ice
Specifications
Specifications
| Koncentration | 2X |
| Innehåll och lagring | 2X-blandningen innehåller SYBR grön färg, Dual-Lock Taq DNA-polymeras, dNTP:er med dUTP/dTTP-blandning, värme-labilt UDG, ROX passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 2 x 1 ml rör, tillräckligt för 200 20-L μ reaktioner (10 μl Master Mix per reaktion). Förvara på 28 – °C i mörkret. |
| Detektionsmetod | SYBR |
| Formatera | Provrör |
| PCR-metod | qPCR |
| Polymeras | Dual-Lock Taq DNA-polymeras |
| Reaktionshastighet | Snabb eller standard |
| För användning med (utrustning) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Applied Biosystems AmpQuest 96 |
| Multiplexförmåga | Enkelplex |
| Passiv referensfärg | ROX (förblandad) |
| Show More |