Läs mer
Applied Biosystems™ PowerUp™ SYBR™ Green mastermix för qPCR
Produktkod. 15380929 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
2 x 1 mL
2 x 5 mL
50 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
10 x 1 mL
10 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
50ml
5ml
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15380929 2 x 5 mL Paket med 2
15320929 1 mL 1ml
15350929 5 mL 5ml
15360929 50 mL 50ml
15310939 10 x 5 mL Paket med 10
15330939 5 x 1 mL Paket med 5
15340939 10 x 1 mL Paket med 10
15390929 5 x 5 mL Paket med 5
15366158 2 x 1 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15380929 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A25776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7450.00 SEK
    6332.65 SEK / Paket med 2
    Save 1117.35 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förformulerad, optimerad, universell 2X mastermix för PCR-arbetsflöden i realtid.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix är en förformulerad, optimerad, universell 2X master mix för realtids PCR-arbetsflöden. I kombination med användartillhandahållna primerset och mall PowerUp™ SYBR™ Green är Master Mix utformad för att förstärka mål för noggrann genuttrycksanalys.
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix-funktioner inkluderar:
  • En dubbel varmstartsmekanism för utmärkt specificitet
  • Mycket reproducerbara CT över ett brett dynamiskt område
  • Inkludering av UDG för att förhindra överföringskontamination
  • Stabilitet av förmonterade reaktioner i upp till 72 timmar
  • Kompatibilitet med de flesta qPCR-instrument i realtid
Exceptionell specificitet med dubbel varmstartmekanism
Specificitet är avgörande för att erhålla högkvalitativ data i SYBR™ Green-reaktioner och kan förbättras genom kontroll av Taq DNA-polymeraset vid lägre temperaturer innan strikt primerbindning. PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix använder Dual-Lock™ Taq DNA-polymerasenzymet som kombinerar två unika hetstartsmekanismer för att hjälpa till att kontrollera dess aktivitet och förhindra oönskad tidig aktivitet av polymeraset vid låga temperaturer. I ett experiment som utvärderade 24 olika primeruppsättningar PowerUp™ SYBR™ genererade Green Master Mix enkelsmältkurvor 100 % av gångerna, vilket är förenligt med mycket specifik förstärkning.
Snäv reproducerbarhet i CT:er över ett brett dynamiskt omfång
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix visar utmärkt reproducerbarhet över ett brett dynamiskt omfång för en mängd testade mål (se figur). Dessutom ger denna mastermix effektiv amplifiering över 6 loggar av ingående prov. Till skillnad från konkurrerande blandningar som kan uppvisa hämning vid höga cDNA-ingångar och låga korrelationskoefficienter över ett dynamiskt intervallexperiment, PowerUp™ SYBR™ bibehålls Green Master Mix-effektiviteten över hela dynamiska omfånget för att bidra till maximal tillit till datakvalitet (se figur).
UDG ingår för kontroll av överförd kontaminering
Inkluderingen av uracil-DNA-glykosylas (UDG) och dUTP i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix möjliggör nedbrytning av tidigare amplifierade PCR-produkter, vilket hjälper till att förhindra kontaminering av efterföljande qPCR-reaktioner och eventuella falska positiva.
Stabilitet hos förmonterade reaktioner
Den strikta kontrollen av Dual-Lock™ Taq DNA-polymeraset i PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix möjliggör att reaktioner kan monteras upp till 72 timmar före cykling utan att påverka data (se figur). Denna konsekvens ger användare förtroende och flexibilitet i användningen av PowerUP™ SYBR™ Green Master Mix i många arbetsflödesscenarier¹.
Bred instrumentkompatibilitet
PowerUp™ SYBR™ Green Master Mix kan användas i antingen standard- eller snabbcykelläge och är kompatibel med alla Applied Biosystems™ realtids-PCR-instrument². Den är också kompatibel med IQ 5 och CFX96™ // CFX384™ system, Roche LightCycler™ LC480 och Stratagene™ MX3005P™ system. ™ Bio-Rad För optimala resultat är rekommenderade primerkoncentrationer 300 –800 nM.
¹Pre-PCR-stabiliteten påverkas inte bara av mastermixen, utan också av målet som analyseras. För maximal säkerhet bör forskare bekräfta stabilitetsprofiler för sina specifika mål.
² För optimal prestanda rekommenderas standardcykling med Applied Biosystems™ 7900-systemet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring 2X-blandningen innehåller SYBR grön färg, Dual-Lock Taq DNA-polymeras, dNTP:er med dUTP/dTTP-blandning, värme-labilt UDG, ROX passiv referensfärg och optimerade buffertkomponenter. Innehåller 2 x 5 ml rör, tillräckligt för 1000 20-L μ reaktioner (10 μl Master Mix per reaktion).
Förvara på 28 – °C i mörkret.
Detektionsmetod SYBR
Formatera Provrör
PCR-metod qPCR
Polymeras Dual-Lock Taq DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb eller standard
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 7 Flex, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System, Roche LightCycler PRO System, Bio-Rad CFX Opus 96 Real-Time PCR System
Multiplexförmåga Enkelplex
Passiv referensfärg ROX (förblandad)
Produktlinje PowerUP, SYBR
Produkttyp Realtids-PCR SYBR mastermix
Kvantitet 2 x 5 mL
Frakt skick Våt is
Tillräckligt för 1000 reaktioner av 20 μl
Målspecificitet cDNA eller endast gDNA
För användning med (applikation) Genuttryck
Termostabilitet 72 timmar, Assembler Reaction
Antal reaktioner 1000 reaktioner
Provtyp DNA
Volym 2 x 5 mL
Inkluderar DUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) Intermediär