Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Poxybelagd trådramad påshållare
Produktkod. 10633305
Change view
Färg:
Orange
Produktkod. Färg
10633305 Orange
1 options
Produktkod. 10633305 Leverantör Bel-Art™ Scienceware™ Leverantörsnummer H131931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.61 SEK
    335.50 SEK / Paket med 1
    Save 15.11 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samlar pipettspetsar, mikrocentrifugrör. Bel Art™ Poxybelagd trådramad påshållare är ekonomisk och bekväm.
  • Rektangulär ståltrådsram rymmer en polyetenpåse 22 x 28 cm (8½ x 11 tum); belagd i lätt att rengöra, hållbar, orange färg epoxi
  • Ett tätt passande polypropenplastskydd hjälper till att hålla påsen säkert på plats
  • Återanvändbar; kan rengöras för hand eller i automatiserade diskmaskiner; autoklaverbar.
  • Locket uppfyller kraven i 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), som kräver ett lock på alla behållare som används för att lagra, transportera eller transportera biologiskt farligt avfall
  • Kan användas med Bench Top Biohazard Bags (F13166-0000); kan även användas med Clavies Autoklaverbara påsar (H13182-0812)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) För biohazard-påsar på bänk
Material Epoxibelagd tråd
Bredd (engelska) 8,5 tum
Produkttyp Väskhållare
Bredd (metrisk) 22 cm