Läs mer
Bel-Art™ Poxygrid™ Biohazard påshållare
Produktkod. 12360619
Change view
Diameter (engelska):
7,3 tum
14,6 tum
Höjd (engelska):
20,5 tum
23,5 tum
29,5 tum
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Höjd (engelska)
12360619 14,6 tum 23,5 tum
12370619 14,6 tum 29,5 tum
10287143 7,3 tum 20,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12360619 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H131880000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 SEK
    968.96 SEK / Paket med 1
    Save 81.04 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Stabil trådhållare håller påsarna öppna medan en separat krokad ring som vilar över toppen håller dem säkert på plats
  • Bright biohazard orangefärgad epoxibelagd ståltråd
  • Kemisk och korrosionsbeständig; opåverkad av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Tål ett temperaturområde på -223 C (-°369 °F) till 121 C (°250 °F)
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Beskrivning Cirkulär epoxibelagd trådram med lättanvänd krokad ring över en topp
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Orange
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) För att hålla biofarliga påsar öppna och redo att användas
För användning med (utrustning) 01-814-2, 01-814C, 01-815B, 01-826-6, 01-826B, 01-827C, 01-830D, 01-831A, 01-828-033, 01-832A 240 tum. W biofarliga påsar
Material Epoxibelagd tråd
Temperaturområde (engelska) -369 °F till +250 °F
Temperaturområde (metriskt) -223 °C till +121 °C
Bredd (engelska) 14,6 tum
Höjd (engelska) 23,5 tum
Höjd (metrisk) 60 cm
Diameter (engelska) 14,6 tum
Diameter (metrisk) 37 cm
Produkttyp Biohazard påshållare
Bredd (metrisk) 37 cm