Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid Ringhållare för blykolv
Produktkod. 10709614
Change view
Antal per förpackning:
1
Produktkod. Antal per förpackning
10709614 1
1 options
Produktkod. 10709614 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F183071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 SEK
    310.19 SEK / Paket med 1
    Save 64.81 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Trådformad, epoxibelagd hållare håller blyringsvikterna organiserade och praktiska
  • Litet fotavtryck; cirkulär bas är bara 19 cm (7½ i.) i diameter
  • Ringar med en innerdiameter på 17,8 mm (0,7 tum) eller större bunt snyggt på en avsmalnande mittstolpe (17,1 cm (6¾ i.) hög)
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Färg Blått
Diameter (metrisk) bas 19 cm
Material Epoxibelagd tråd
Höjd (metrisk) 17.1 cm
Antal per förpackning 1