Beskrivning
- Epoxibeläggningar påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
- Tål ett temperaturområde på -223 °C till 121 °C
- Autoklaveringsbar
- Inkludera fyrkantiga hål, tre däck, en slitsad gallerbotten och förstärkta kanter
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (20 till 25 mm) |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Positioner | 80 |
| Form | Rektangulär |
| Mått (L x B x H) | 293 x 242 x 83mm |
| Längd (metrisk) | 293 mm |
| Längd (engelska) | 11,56 tum. |
| Bredd (engelska) | 9,56 tum. |
| Visa mer |