Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Provrörsställ för tråd
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Orange
Positioner:
48
60
72
108
150
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Varje
Beskrivning
Kemiska (organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier) och korrosionsbeständiga ståltrådsställningar är belagda med värmehärdad epoxi
- Tål temperaturintervall från -223 °C (-369 °F) till 121 C (°250 °F)
- Består av fyrkantiga hål, tre däck, en slitsad gallerbotten och extra styrka förstärkta kanter
- Orange ställ kan användas för varning om biologiska faror medan gula för radioaktiv varning
- Epoxibeläggningar påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
- Lagrar från 40 till 108 rör (fem olika diametrar av provrör)
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Array | 10 x 15 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (13 till 16 mm) |
| Material | Epoxibelagt stål |
| Positioner | 150 |
| Form | Rektangulär |
| Hyllor | 3 nivåer |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |