Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Provrörsställ för tråd
Produktkod. 15530022
Change view
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Orange
Positioner:
48
60
72
108
150
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Positioner unitSize
15530022 Blått 72 -
30564743 Blått 60 -
13402509 Blått 60 Paket med 24
15570022 Gult 108 Varje
15500022 Blått 48 -
15590012 Grön 48 Varje
15332367 Blått 108 -
15560022 Klart 108 -
12972550 Klart 72 -
15580022 Orange 108 -
30564744 Blått 150 -
13422509 Blått 150 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15530022 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F187570001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiska (organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier) och korrosionsbeständiga ståltrådsställningar är belagda med värmehärdad epoxi
  • Tål temperaturintervall från -223 °C (-369 °F) till 121 C (°250 °F)
  • Består av fyrkantiga hål, tre däck, en slitsad gallerbotten och extra styrka förstärkta kanter
  • Orange ställ kan användas för varning om biologiska faror medan gula för radioaktiv varning
  • Epoxibeläggningar påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Lagrar från 40 till 108 rör (fem olika diametrar av provrör)
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Rör (13 till 16 mm)
Material Epoxibelagt stål
Positioner 72
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 9,5 x 5,1 x 2,5 tum. (242 x 130 x 64 mm)
Längd (metrisk) 242 mm
Längd (engelska) 9,48 tum.
Bredd (engelska) 5,12 tum
Höjd (engelska) 2,51 tum.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Produkttyp Provrörsställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 64 mm
Array 6 x 12
Bredd (metrisk) 130 mm