Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Provrörsställ för tråd
Produktkod. 15560022 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Orange
Positioner:
48
60
72
108
150
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Varje
Produktkod. 15560022
Brand: Bel Art™ F187590000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiska (organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier) och korrosionsbeständiga ståltrådsställningar är belagda med värmehärdad epoxi
  • Tål temperaturintervall från -223 °C (-369 °F) till 121 C (°250 °F)
  • Består av fyrkantiga hål, tre däck, en slitsad gallerbotten och extra styrka förstärkta kanter
  • Orange ställ kan användas för varning om biologiska faror medan gula för radioaktiv varning
  • Epoxibeläggningar påverkas inte av organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier
  • Lagrar från 40 till 108 rör (fem olika diametrar av provrör)
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Array 9 x 12
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Rör (13 till 16 mm)
Material Epoxibelagt stål
Positioner 108
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 9,5 x 7,4 x 2,5 tum. (242 x 189 x 64 mm)
Längd (metrisk) 242 mm
Längd (engelska) 9,48 tum.
Bredd (metrisk) 189 mm
Bredd (engelska) 7,4 tum
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (engelska) 2,51 tum.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm