Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Provrörsställ för tråd
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Orange
Positioner:
48
60
72
108
150
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Varje
Beskrivning
Kemiska (organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier) och korrosionsbeständiga ståltrådsställningar är belagda med värmehärdad epoxi
- Withstands temperature range of -223°C (-369°F) to 121°C (250°F)
- Consists of square holes, three decks, a slotted grid bottom and extra strength reinforced edges
- Orange racks can be used for biohazard warning while yellow for radioactive warning
- Epoxy coatings are unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
- Stores from 40 to 108 tubes (five different diameters of testtubes)
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Test Tube Rack |
| Array | 9 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Färg | Gult |
| Håller | Tubes (13 to 16 mm) |
| Material | Epoxy-coated Steel |
| Positioner | 108 |
| Form | Rectangular |
| Hyllor | 3 Tiers |
| Staplingsbar | Yes, When Empty |
| Visa mer |