Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Provrörsställ för tråd
Produktkod. 15590012 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Grön
Gult
Klart
Orange
Positioner:
48
60
72
108
150
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Varje
Produktkod. 15590012
Brand: Bel Art™ F187550000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska (organiska lösningsmedel, salter, svaga syror och svaga alkalier) och korrosionsbeständiga ståltrådsställningar är belagda med värmehärdad epoxi
  • Withstands temperature range of -223°C (-369°F) to 121°C (250°F)
  • Consists of square holes, three decks, a slotted grid bottom and extra strength reinforced edges
  • Orange racks can be used for biohazard warning while yellow for radioactive warning
  • Epoxy coatings are unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Stores from 40 to 108 tubes (five different diameters of testtubes)
  • Autoclavable
Specifikationer
Produkttyp Test Tube Rack
Array 4 x 12
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Grön
Håller Tubes (13 to 16 mm)
Material Epoxy-coated Steel
Positioner 48
Form Rectangular
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B x H) 9.5 x 3.6 x 2.5 in. (242 x 92 x 64 mm)
Längd (metrisk) 242 mm
Längd (engelska) 9.48 in.
Bredd (metrisk) 92 mm
Bredd (engelska) 3.6 in.
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (engelska) 2.51 in.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm