Läs mer
Poziotinib, TRC
Produktkod. 30419075
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30419075 1 mg
30410980 5 mg
30417463 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30419075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2157701MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1092364-38-9
Molekylformel C23H21Cl2FN4O3
Molekylvikt (g/mol) 491.34
Synonym 1-[4-[[4-[(3,4-Dichloro-2-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]-1-piperidinyl]-2-propen-1-one, 1-[4-[4-(3,4-Dichloro-2-fluoroanilino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
IUPAC-namn 1-[4-[4-(3,4-diklor-2-fluoroanilino)-7-metoxyquinazolin-6-yl]oxypiperidin-1-yl]prop-2-en-1-one
LEDER COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Cl)c(Cl)c3F)c2cc1OC4CCN(CC4)C(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Poziotinib
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H21Cl2FN4O3/c1-3-20(31)30-8-6-13(7-9-30)33-19-10-14-17(11-18(19)32-2)27-12-28-23(14)29-16-5-4-15(24)21(25)22(16)26/h3-5,10-13H,1,6-9H2,2H3,(H,27,28,29)
Formel vikt 490.0975