Läs mer
Tocris Bioscience™ PP 3
Beskrivning
Negative control for the Src kinase inhibitor, PP 2. Inhibits EGFR kinase (IC50 = 2.7 μM).
Active Analog also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PP 3 |
| CAS | 5334-30-5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Molekylformel | C11H9N5 |
| Formel vikt | 211.22 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.23 |