Läs mer
RETSCH PP 40 Pellet Presses
Produktkod. 10100933 Handla allt Retsch Produkter
För användning med (utrustning):
40 mm diameter aluminiumkoppar
40/32 mm diameter stålringar
40/35 mm diameter stålringar
51,5/35 mm diameter stålringar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10100933
Brand: RETSCH 20.750.0005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Typ Pellet Press
Spänning 220/230 V
Frekvens 50/60 Hz
För användning med (utrustning) 40 mm diameter aluminiumkoppar
Inkluderar Funnel tube with tamper and 20 Cups
Material Polypropylene
Vikt (metrisk) 345 kg