Läs mer
RETSCH PP 40 Pellet Presses
Handla allt Retsch Produkter
För användning med (utrustning):
40 mm diameter aluminiumkoppar
40/32 mm diameter stålringar
40/35 mm diameter stålringar
51,5/35 mm diameter stålringar
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Pellet Press |
| Spänning | 220/230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| För användning med (utrustning) | 40/35 mm diameter stålringar |
| Inkluderar | 5 Steel rings |
| Material | Polypropylene |
| Vikt (metrisk) | 345 kg |