Läs mer
Hirschmann™ Polypropentrattar
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Beskrivning
- Genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 75 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 55mm |
| Kvantitet | 12/Pk. |