Läs mer
Hirschmann™ Polypropentrattar
Produktkod. 10358231
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst
10358231 100 mm
10286581 120 mm
10184341 150 mm
10092751 40 mm
10308671 75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10358231 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 7750106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med olika laboratorieapplikationer
  • Genomskinlig
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 155 mm
Längd (metrisk) skaft 77mm
Kvantitet 12/Pk.