Läs mer
Hirschmann™ Polypropentrattar
Produktkod. p-8011861
Diameter (metrisk) Överst:
40 mm
75 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Produktkod. 10286581
Brand: Hirschmann™ 7750107
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med olika laboratorieapplikationer
  • Genomskinlig
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 120 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 180 mm
Längd (metrisk) skaft 90mm
Kvantitet 12/Pk.