Läs mer
Bohlender™ PP- och PBTP-vakuumfällor
Produktkod. 15796425
Change view
Material:
Polypropen, PBTP
Produktkod. Material
15796425 Polypropen, PBTP
1 options
Produktkod. 15796425 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D81005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1353.08 SEK
    1036.51 SEK / Paket med 1
    Save 316.57 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att skydda pumpar eller vakuumsystem från skador genom ånga eller kondensat.
  • Ger temperaturmotstånd från 0° till+ 110 °C
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • FDA-överensstämmelse
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Vakuum lämplig
  • Röd skruvkork av PBTP för gänga GL 45 och fördelarkropp av PP med 2-stegs slangkopplingar för anslutning av elastiska slangar samt ett gasinloppsrör av FEP
  • Med pil på översidan av fördelarkroppen för att visa flödesriktningen
  • Gasinloppsrör 150 mm i längd
  • Slanganslutningar OD 9 mm, 12 mm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Material Polypropen, PBTP
Längd (metrisk) 150 mm gasinloppsrör
Standard konisk fog GL 45
Temperaturområde (metriskt) 0° till 110 °C
Typ Vakuumfälla
Bredd (metrisk) 80 mm