Läs mer
Hirschmann™ Pulvertrattar av polypropen
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Beskrivning
- Genomskinlig
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 60 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 68 mm |
| Längd (metrisk) skaft | 25mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |