Läs mer
Hirschmann™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 10680122
Diameter (metrisk) Överst:
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Produktkod. 10680122
Brand: Hirschmann™ 7760103
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning med pulver och andra stora partiklar
  • Genomskinlig
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 94 mm
Längd (metrisk) skaft 20mm
Kvantitet 10/Pk.