Läs mer
PP1, MedChemExpress
Beskrivning
PP1 is a potent, and Src family-selective tyrosine kinase inhibitor with IC50 of 5 and 6 nM for Lck and Fyn, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PP1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 172889-26-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H19N5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AGL 1872 EI 275 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 28 mg/mL (99.52 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |