Läs mer
PP121, MedChemExpress
Produktkod. 16494936
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494936 100 mg 100mg
16460267 50 mg -
16443908 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494936 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10372
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress PP121 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 10, 60, 12, 14, 2 nM for mTOR, DNK-PK, VEGFR2, Src, PDGFR, respectively.
PP121 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 10, 60, 12, 14, 2 nM for mTOR, DNK-PK, VEGFR2, Src, PDGFR, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PP121
Fysisk form Solid
CAS 1092788-83-4
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H17N7
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (62.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2C(C3=CC4=C(N=C3)NC=C4)=NN(C2=NC=N1)C5CCCC5
Molekylvikt (g/mol) 319.36
Formel vikt 319.36
Procent renhet 99.08%