Läs mer
PP121, MedChemExpress
Produktkod. p-200097015
Encompass_Preferred
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. 16494936
Brand: Medchem Express HY10372
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PP121 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 10, 60, 12, 14, 2 nM for mTOR, DNK-PK, VEGFR2, Src, PDGFR, respectively.
PP121 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 10, 60, 12, 14, 2 nM for mTOR, DNK-PK, VEGFR2, Src, PDGFR, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PP121
Fysisk form Solid
CAS 1092788-83-4
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H17N7
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (62.63 mM; Need ultrasonic)
LEDER NC1=C2C(C3=CC4=C(N=C3)NC=C4)=NN(C2=NC=N1)C5CCCC5
Molekylvikt (g/mol) 319.36
Formel vikt 319.36
Procent renhet 99.08%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.