Läs mer
Novus Biologicals™ PP14/Glycodelin Overexpression Lysate
Produktkod. 18299593 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18299593 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18299593 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL114063
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The PP14/Glycodelin Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2294 and based on accession number NM_11849. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens Glycodelin, transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forskningskategori Developmental Biology
Proteintillstånd Native
For Research Use Only