Läs mer
PP2, MedChemExpress
Beskrivning
PP2 is a reversible and ATP-competitive Src family kinases inhibitor with IC50s of 4 and 5 nM for Lck and Fyn, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PP2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 172889-27-9 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H16ClN5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | AGL 1879 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (165.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Show More |