Läs mer
PP2C alpha/PPM1A Antibody, PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18604682 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Förpackningsstorlek
18604682 0.1ml
1 options
Produktkod. 18604682 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298253PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PP2C alpha/PPM1A Polyclonal specifically detects PP2C alpha/PPM1A in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Konjugera PerCP
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse PP2C alpha/PPM1A (Accession#: NP_032936.1; Met 1-Trp 382)
Regulatorisk status RUO
Produkttyp Antibody
Produktlinje Novus