missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PP58, MedChemExpress

Produktkod. 16497538
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497538 10 mg
16480018 5 mg
16451739 1 mg
16413567 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497538 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18622

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.

PP58 is a pyrido[2,3-d]pyrimidine-based compound that inhibits PDGFR, FGFR and Src family activities with nanomolar IC50 values.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PP58
CAS 212391-58-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H19Cl2N5O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (136.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER NCCOC1=CC=C(NC(N=C2N3C)=NC=C2C=C(C4=C(Cl)C=CC=C4Cl)C3=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 456.32
Formel vikt 456.32
Procent renhet 98.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.