missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PPA-904, MedChemExpress

Produktkod. 16432388
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16432388 5 mg
16473169 1 mg
16430189 10 mg
16420706 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16432388 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00128

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PPA-904 is a specific phenothiazine photosensitizer in photodynamic therapy (PDT) research, especially topical application for cutaneous leishmaniasis in vivo.

PPA-904 is a specific phenothiazine photosensitizer in photodynamic therapy (PDT) research, especially topical application for cutaneous leishmaniasis in vivo.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PPA-904
CAS 30189-85-6
Färg Coffee
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H42BrN3S
Kvantitet 5 mg
LEDER CCCCN(C1=CC2=[S+]C3=C(C=CC(N(CCCC)CCCC)=C3)N=C2C=C1)CCCC.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 532.62
Formel vikt 532.62
Procent renhet 98.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.