missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
PPAPDC1B/DPPL1 Polyclonal antibody specifically detects PPAPDC1B/DPPL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PPAPDC1B/DPPL1 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Alexa Fluor 700 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | diacylglycerol pyrophosphate like 1, DPPL1, EC 3.1.3.4, HTPAPphosphatidate phosphatase PPAPDC1B, phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 1B, Phosphatidic acid phosphatase type 2 domain-containing protein 1B |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human PPAPDC1B. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of PPAPDC1B. Amino Acid Squence: LYRNPYVEAEYFPT |
| Reningsmetod | Peptide affinity purified |
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?