Läs mer
Abnova™ PPARG/CEN3q FISH-sond
Produktkod. 16003355
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Produktkod. 16003355
Brand: Abnova™ FG0216.200uL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker
Formatera Provrör
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ hybridisering (cell)
Gen peroxisomproliferatoraktiverad receptorgamma
Gene Alias CIMT1,NR1C3,PPARG1,PPARG2,PPARgamma
Gensymbol PPARG
Gen-ID (Entrez) 5468
Produkttyp DNA/RNA
Kvantitet 200μ L
Form Vätska