Läs mer
Abnova™ PPARG/CEN3q FISH-sond
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid °4 C i mörker |
| Formatera | Provrör |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande in situ hybridisering (cell) |
| Gen | peroxisomproliferatoraktiverad receptorgamma |
| Gene Alias | CIMT1,NR1C3,PPARG1,PPARG2,PPARgamma |
| Gensymbol | PPARG |
| Gen-ID (Entrez) | 5468 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Kvantitet | 200μ L |
| Form | Vätska |