missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ PPDA
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18054802
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18054802 10 mg
18085752 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18054802 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2530/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

GluN2C/GluN2D-selective NMDA antagonist

Subtype-selective NMDA receptor antagonist that preferentially binds to GluN2C/GluN2D (formally NR2C/NR2D) containing receptors (Ki values are 0.096, 0.125, 0.31 and 0.55 μM for GluN2C, GluN2D, GluN2B and GluN2A subunits respectively).

Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 684283-16-7
Molekylformel C21H18N2O5

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PPDA
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 378.38
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 378.384
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.