missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PPIL1 Antibody (OTI2D1) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Produktkod. 18177876 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18177876 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18177876 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273573

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

PPIL1 Monoclonal specifically detects PPIL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PPIL1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI2D1
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Formulering Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Gene Alias CYPL1cyclophilin-related gene 1, EC 5.2.1.8, hCyPX, MGC678, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 1, peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 1, PPIase, Rotamase PPIL1
Gensymboler PPIL1
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PPIL1 (NP_057143) produced in E.coli.
Molekylvikt av antigen 18.1 kDa
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μg
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51645
Rekonstitution Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Lyophilized
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.