missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PPIL6 Antibody (OTI4F2), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Produktkod. 30035864 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30035864 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30035864 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP273578APC

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

PPIL6 Monoclonal antibody specifically detects PPIL6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PPIL6
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI4F2
Konjugera APC
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias bA425D10.6, Cyclophilin-like protein PPIL6, dJ919F19.1, EC 5.2.1.8, MGC27054, MGC27056, MGC41939, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 6, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like variant a, peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 6, PPIase, radial spoke 12 homolog, Rotamase PPIL6, RSPH12
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human PPIL6(NP_775943) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 285755
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2b
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.