Läs mer
Melford PPO
Produktkod. 30017918
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017918 1 kg
30017917 100 g
30017916 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30017918 Leverantör Melford Leverantörsnummer 111006
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: 2,5-difenyloxazol
  • CAS-nummer: 92-71-7
  • Molekylformel:C15H11NO
  • Molekylvikt: 221,25 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
CAS 92-71-7
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Molekylvikt (g/mol) 221.25