Läs mer
Melford PPO
Produktkod. p-200087294
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Produktkod. 30017918
Brand: Melford 111006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • Ämnesnamn: 2,5-difenyloxazol
  • CAS-nummer: 92-71-7
  • Molekylformel:C15H11NO
  • Molekylvikt: 221,25 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PPO [2, 5-Diphenyloxazole]
CAS 92-71-7
Färg Vitt
Kvantitet 1 kg
Molekylvikt (g/mol) 221.25