Läs mer
Abnova™ PPP1R14A Recombinant Protein
Produktkod. 16106903
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
25µg
Produktkod. 16106903
Brand: Abnova™ H00094274P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH21089
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 94274
Molekylvikt (g/mol) 41.91
Namn PPP1R14A (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MAAQRLGKRVLSKLQSPSRARGPGGSPGGLQKRHARVTVKYDRRELQRRLDVEKWIDGRLEELYRGMEADMPDEINIDELLELESEEERSRKIQGLLKSCGKPVEDFIQELLAKLQGLHRQPGLRQPSPSHDGSLSPLQDRARTAHP
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias CPI-17/CPI17/PPP1INL
Vanligt namn PPP1R14A
Gensymbol PPP1R14A
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution