missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PPP1R18 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Produktkod. 18040298 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18040298 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18040298 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297370V

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PPP1R18 Polyclonal specifically detects PPP1R18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PPP1R18
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 405
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias HKMT1098, KIAA1949, phostensin, PPP1R18, Protein Phosphatase 1 F-Actin Cytoskeleton Targeting Subunit, Protein Phosphatase 1 F-Actin Cytoskeleton-Targeting Subunit, Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 18, Protein Phosphatase 1, Regulatory Subunit 18
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PPP1R18 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 170954
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.