missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
PPP2R3A Polyclonal specifically detects PPP2R3A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PPP2R3A |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Utspädning | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulering | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Gene Alias | PP2A subunit B isoform R3 isoform, PP2A subunit B isoforms B72/B130, PP2A subunit B isoforms B'-PR72/PR130, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B' (PR 72), alphaisoform and (PR 130), beta isoform, protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B', alpha, protein phosphatase 2, regulatory subunit B', alpha, serine/threonine-protein phosphatase 2A regulatory subunit B' subunit alpha, subunit B, R3 isoform |
| Gensymboler | PPP2R3A |
| Värd art | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EQRDPFAVQKDVENDGPEPSDWDRFAAEEYETLVAEESAQAQFQEGFEDYETDEPASPSEFGNKSNKILSASLPEKCGKLQSVDEE |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?