Läs mer
Novus Biologicals™ PPP2R5B Overexpression Lysate
Produktkod. 18255014 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18255014 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18255014 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL114701
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
The PPP2R5B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26889 and based on accession number NM_6244. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens protein phosphatase 2, regulatory subunit B', beta isoform (PPP2R5B), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only