missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PPQ-102, MedChemExpress

Produktkod. 16476406
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476406 100 mg -
16452127 50 mg -
16408607 5 mg -
16405988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16476406 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14179

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress PPQ-102 is a potent CFTR inhibitor which can completely inhibited CFTR chloride current with IC50 of ∼90 nM.

PPQ-102 is a potent CFTR inhibitor which can completely inhibited CFTR chloride current with IC50 of ∼90 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PPQ-102
CAS 931706-15-9
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H22N4O3
Kvantitet 100 mg
Synonym CFTR Inhibitor
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (114.03 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1C(C2=C(C3=CC=CC=C3)N4C5=CC=CC=C5NC(C6=CC=C(C)O6)C4=C2N(C)C1=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 438.48
Formel vikt 438.48
Procent renhet 99.82%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.