missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

PPRC1 Antibody [Alexa Fluor™ 750], Novus Biologicals™

Produktkod. 30762860 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30762860 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30762860 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP346908AF750

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

PPRC1 Polyclonal antibody specifically detects PPRC1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen PPRC1
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor 750
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias KIAA0595gamma, coactivator-related 1, peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator-related 1, PGC-1 related co-activator, PGC-1-related coactivator
Värd art Rabbit
Immunogen peroxisome proliferator-activated receptor gamma, coactivator-related 1. (Uniprot# Q5VV67)
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23082
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.