Läs mer
Bohlender™ PPS HT Ersättningslock
Trådstorlek (metrisk):
63 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Praktisk räfflade och sexkant |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Temperaturområde (metriskt) | –50 till 250 °C |
| Trådstorlek (metrisk) | 63 mm |
| Halsfinish | 63 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |
| För användning med (utrustning) | För GL 18 gänga; För 0,8 till 10 mm slang OD |