Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PPS HT Skruvförband
För användning med:
För 10 mm slang OD
För 12 mm slang OD
För 2 mm slang OD
För 3 mm slang OD
För 4 mm slang OD
För 6 mm slang OD
För 8 mm slang OD
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Svart PPS skruvlock
- Inre delar: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE konisk ring och tätningsring
- För slangdiametrar under 3 mm (ej exponerade för mediet)
- God kemikaliebeständighet
- Mediet exponeras endast för PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Material | PPS |
| För användning med | För 10 mm slang OD |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Trådstorlek | GL 25 |
| Färg | Svart |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | HT Skruvförband |