Läs mer
Bohlender™ BOLA™ PPS HT Skruvförband
Produktkod. p-8004586
För användning med:
För 10 mm slang OD
För 12 mm slang OD
För 2 mm slang OD
För 3 mm slang OD
För 4 mm slang OD
För 6 mm slang OD
För 8 mm slang OD
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10649411
Brand: Bohlender™ D63074
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa skruvförband för att ansluta utrustning och beslag med GL-gängor till hårdväggiga rör eller rör av glas, plast eller metall. Bohlender™ BOLA™ PPS HT Skruvkopplingar är idealiska för att fästa sonder, termometrar, dopprör eller kablar i reaktionskärl.
  • Svart PPS skruvlock
  • Inre delar: PPS V-ring, FKM O-ring, PTFE konisk ring och tätningsring
  • För slangdiametrar under 3 mm (ej exponerade för mediet)
  • God kemikaliebeständighet
  • Mediet exponeras endast för PTFE
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA överensstämmer
Material PPS
För användning med För 10 mm slang OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Trådstorlek GL 25
Färg Svart
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp HT Skruvförband