Läs mer
Bohlender™ PPS/PTFE-ersättning HT Interna reservdelar
Produktkod. 10287451
För användning med:
För 0,8 mm slang OD
För 1,6 mm slang OD
För 10 mm slang OD
För 3 mm slang OD
För 3,2 mm slang OD
För 4 mm slang OD
För 6 mm slang OD
För 6,35 mm slang OD
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10287451
Brand: Bohlender™ D63826
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa högtemperaturreservdelar för slangdiametrar under 3 mm, inte utsatta för mediet. Bohlender™ PPS/PTFE-ersättning HT Interna reservdelar Består av en v-ring (PPS), en avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE) samt en o-ring.
  • God kemikaliebeständighet
  • Lämplig för temperaturer från -50 till +250 °C
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA överensstämmer
Material PPS, PTFE
För användning med För 1,6 mm slang OD
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Trådstorlek GL 14
Inkluderar v-ring (PPS), avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE), o-ring
Maximalt tryck 10 bar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 250 °C
Produkttyp Ersättning HT Interna reservdelar