Läs mer
Bohlender™ PPS/PTFE-ersättning HT Interna reservdelar
För användning med:
För 0,8 mm slang OD
För 1,6 mm slang OD
För 10 mm slang OD
För 3 mm slang OD
För 3,2 mm slang OD
För 4 mm slang OD
För 6 mm slang OD
För 6,35 mm slang OD
Trådstorlek:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 45
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- God kemikaliebeständighet
- Lämplig för temperaturer från -50 till +250 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA överensstämmer |
| Material | PPS, PTFE |
| För användning med | För 3,2 mm slang OD |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Trådstorlek | GL 18 |
| Inkluderar | v-ring (PPS), avsmalnande ring och en tätningsring (båda PTFE), o-ring |
| Maximalt tryck | 10 bar |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Produkttyp | Ersättning HT Interna reservdelar |